2,2',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 49)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20004900EA
59.6
EUR
EHERC20004900
2,2',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 49)
2,2',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 49)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molekulargewicht: 291,99 g/mol |
CAS-Nummer:
41464-40-8 |