Benzylsalicylat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
Salicylsäurebenzylester
, 2-Hydroxybenzoesäurebenzylester
, Benzyl-2-hydroxybenzoat
ROTH4184.1EA
44.2
EUR
ROTH4184.1
Benzylsalicylat
Benzylsalicylat
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molekulargewicht: 228,25 g/mol Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 23,9 °C Dichte: 1,1755 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00020034 CAS-Nummer: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Merck Index: 13,01146 |