Dichlor(methyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyldichlorsilan
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL440248-100MLEA 38.3 EUR
SIAL440248-100ML SIAL440248-1L
Dichlor(methyl)silan, Sigma-Aldrich®
Dichlor(methyl)silan
Formel: CH₄Cl₂Si
Molekulargewicht: 115,03 g/mol
Siedepunkt: 41 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –92,8 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000494
CAS-Nummer: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
UN-Nummer: 1242
ADR: 4.3,I
REACH-Nummer: 01-2119436669-21