m,m,m-Tritolylphosphat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyme: m,m,m-Trikresylphosphatm,m,m-TKPm,m,m-Tricresyl phosphateTri-m-tolylphosphatPhosphorsäuretri-m-tolylesterTris(3-methylphenyl)phosphatortho-Phosphorsäuretri(m-methylphenyl)esterPhosphorsäure-m,m,m-tritolylesterortho-Phosphorsäuretri(3-methylphenyl)ester

EHERC17800820EA 43.4 EUR
EHERC17800820
m,m,m-Tritolylphosphat
m,m,m-Tritolylphosphat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molekulargewicht: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 442 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…26 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041907
CAS-Nummer: 563-04-2
EINECS: 209-241-8
UN-Nummer: 2574
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR