Ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 3-[N-n-Butyl-N-acetyl]aminopropionsäureethylesterIR3535® (Insektenschutzmittel 3535)
EHERC10929010EA 93 EUR
EHERC10929010
Ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninat
Ethyl butylacetylaminopropionate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molekulargewicht: 215,29 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
MDL Number: MFCD00214076
CAS-Nummer: 52304-36-6
EINECS: 257-835-0