4-Brom-3-fluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H57833.03EA 85 EUR
H57833.03 H57833.06 H57833.MD
4-Brom-3-fluorbenzaldehyd ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molekulargewicht: 203,01 g/mol
Schmelzpunkt: 54…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095000
CAS-Nummer: 133059-43-5