Palmitinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexadecansäure
43051-100MGEA
78.8
EUR
43051-100MG
Palmitinsäure, Supelco®
Palmitinsäure
Formel:
C₁₆H₃₂O₂ Molekulargewicht: 256,43 g/mol Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 61…63 °C Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002747 CAS-Nummer: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Merck Index: 12,07128 |