Dichlormethan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenchlorid
7316.2500EA
86.32
EUR
7316.2500
7316.9200
Dichlormethan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Molekulargewicht: 84,93 g/mol Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN-Nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) | min. 99 % |
Boiling Range | 38 - 41 °C |
Preservative (as Amylene) | about 20 ppm |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.1 % |