3-Nitro-o-xylol ≥99.0% (by GC)
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dimethylnitrobenzol
TCIAD1076-25GEA 35 EUR
TCIAD1076-25G
3-Nitro-o-xylol ≥99.0% (by GC)
3-Nitro-o-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molekulargewicht: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 132°C
Flammpunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00007162
CAS-Nummer: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN-Nummer: 1665
ADR: 6.1,II
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/08/28976308.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %