2,5-Dichlorisonicotinsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H58277.03EA 61.5 EUR
H58277.03 H58277.MD
2,5-Dichlorisonicotinsäure 95%
2,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molekulargewicht: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 235…240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466640
CAS-Nummer: 88912-26-9