9-Methylacridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33718.03EA
163
EUR
H33718.03
H33718.MD
9-Methylacridin 96%
9-Methylacridine
Formel:
C₁₄H₁₁N Molekulargewicht: 193,25 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143523 CAS-Nummer: 611-64-3 EINECS: 210-272-4 |