Blei-Standardlösung, 10.000 mg/l Pb in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC141.5NP.L25EA 249 EUR
ACSDC141.5NP.L25 ACSDC141.5NP.L5 ACSDC141.5NP.L1
Blei-Standardlösung, 10.000 mg/l Pb in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Böstandards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022