Scandium-Standardlösung, 10.000 mg/l Sc in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC151.5NP.L25EA
1380
EUR
ACSDC151.5NP.L25
ACSDC151.5NP.L1
ACSDC151.5NP.L5
Scandium-Standardlösung, 10.000 mg/l Sc in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Scandium-Standards