N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB06598.1EA 0 EUR
MAYBBTB06598.1
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₃
CAS-Nummer: 101908-41-2