TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TCEP HCl
SIAL75259-1GEA 124 EUR
SIAL75259-1G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Molekulargewicht: 286,65 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II