4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin ≥97%

Gefahr

H58262.MDEA 29.2 EUR
H58262.MD
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin ≥97%
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Molekulargewicht: 179,01
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087680
CAS-Nummer: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR