Acetoxyacetylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO370070250EA
110
EUR
ACRO370070250
ACRO370070050
Acetoxyacetylchlorid 97%
Acetoxyacetylchlorid
Formel:
C₄H₅ClO₃ Molekulargewicht: 136,53 g/mol Siedepunkt: 64…68 °C (25 mmHg) Flammpunkt: 71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011535 CAS-Nummer: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |