(4-Nitrophenyl)iodacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL57865-5G-FEA 74.3 EUR
SIAL57865-5G-F
(4-Nitrophenyl)iodacetat, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)iodacetat
Formel: C₈H₆INO₄
CAS-Nummer: 31252-85-4
EINECS: 250-536-6