2'-Isopropylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00848.50
MAYBTL00848.50EA 0 EUR
MAYBTL00848.50
2'-Isopropylacetanilid
2'-Isopropylacetanilid
Formel: C₁₁H₁₅NO
MDL Number: MFCD00833396
CAS-Nummer: 19246-04-9