4'-Isopropylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBDP01941.50EA 0 EUR
MAYBDP01941.50 MAYBDP01941.10 MAYBDP01941.1
4'-Isopropylacetanilid
4'-Isopropylacetanilid
Formel: C₁₁H₁₅NO
MDL Number: MFCD00026406
CAS-Nummer: 5702-74-9