2,2'-Dichloracetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM02680EAEA 0 EUR
MAYBKM02680EA MAYBKM02680DA
2,2'-Dichloracetanilid
2,2'-Dichloracetanilid
Formel: C₈H₇Cl₂NO
MDL Number: MFCD00032560
CAS-Nummer: 3289-76-7