4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H32936.09EA 183 EUR
H32936.09 H32936.03
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluorid ≥98%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluorid
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
Molekulargewicht: 204,19
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07773046
CAS-Nummer: 67081-98-5