Urinteststreifen, Medi-Test
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
93001 93005 93006 93007 93009 93015 93021 93022 93023 93024 93027 93028 93029 93030 93032 93034 93035 93036 93037 93055 93058 93060 93067 93068
MANA93001EA 7.7 EUR
MANA93001 MANA93005 MANA93006 MANA93007 MANA93009 MANA93015 MANA93021 MANA93022 MANA93023 MANA93024 MANA93027 MANA93028 MANA93029 MANA93030 MANA93032 MANA93034 MANA93035 MANA93036 MANA93037 MANA93055 MANA93058 MANA93060 MANA93067 MANA93068
Urinteststreifen, Medi-Test
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Aufgrund der hohen Resistenz gegenüber Störungen durch Ascorbinsäure erübrigt sich in den meisten Fällen eine Zweitbestimmung sensibler Parameter wie Blut oder Glukose.
  • Benutzerfreundlich für schnelle Ergebnisse
  • Kleine Urinmengen können überprüft werden
  • Optimierte flexible Form der Streifen, um die Untersuchung sehr kleiner Urinmengen zu ermöglichen
Gerade im Bereich der Pädiatrie ein unverzichtbarer Vorteil.