Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Acura® Electro 956
Lieferant: Socorex
Acura® electro 956
SOCO956.12.010EA 1090.5 EUR
SOCO956.12.010 SOCO956.12.350 SOCO956.12.050 SOCO956.08.200E SOCO956.08.200G SOCO956.08.010E SOCO956.12.350G SOCO956.12.010G SOCO956.08.350E SOCO956.08.350G SOCO956.08.010G SOCO956.12.350E SOCO956.12.050E SOCO956.12.050G SOCO956.08.050E SOCO956.08.050G SOCO956.08.200 SOCO956.08.010 SOCO956.08.350 SOCO956.12.200G SOCO956.12.200E SOCO956.12.200 SOCO956.12.010E SOCO956.08.050
Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Acura® Electro 956
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten verfügen über einen mikroprozessorgesteuerten Motor, eine intuitive Software und einen Akku. Acht Modelle mit 8 und 12 Kanälen decken den Volumenbereich zwischen 0,5 bis 350 µl ab.
  • Leicht und ergonomisch
  • Sequenzieller Spitzenabwurf
  • Das Schaftlängen-Anpassungssystem Justip™ (Spanne von 4 mm) – gesteuert durch effiziente Rastungen – ermöglicht das präzise Einsetzen zahlreicher Spitzen in die Düse
  • Der gebogene Abwurfkopf ermöglicht einen mühelosen und sequenziellen Spitzenabwurf
  • Drehbarkeit der volumetrischen Mehrkanalmodule um 360° ermöglicht die Wahl der besten Arbeitsposition
  • Pipettierzyklen-Zähler: Ein einfacher Doppelklick zeigt die Anzahl der Pipettierzyklen seit der letzten Nullstellung an
Lieferumfang: Pipetten (individuell) ohne Stecker werden mit Akku, QK-Zertifikat, Bedienungsanleitung und Qualitips®-Mustern geliefert. Pipetten mit Stecker (Starter-Pakete) werden mit individuellem QK-Zertifikat und Bedienungsanleitung, Pipettenladeständer, Schnelllader mit Netzteil und Kabel, zusätzlichem Akku und Mustern von Qualitips Pipettenspitzen geliefert.
Bitte beachten Bitte beachten: Die Pipette (alleine) wird mit Akku-Pack, aber ohne das für den Betrieb erforderliche Ladegerät geliefert. Es wird daher empfohlen, zunächst ein Starter-Paket zu erwerben. Anschließend können weitere Pipetten ohne Ladegerät gekauft und auf dem vorhandenen Ständer geladen werden.