Industriewaagen, Ranger® 3000 Count Kompakt-Zählwaage
Lieferant: Ohaus
Ranger®
611-2615EA 600 EUR
611-2615 611-2614 611-2613 611-2612 611-2589 611-2588 611-2587 611-2586 611-2590 611-2616
Industriewaagen, Ranger® 3000 Count Kompakt-Zählwaage
Waagen
Eine kompakte Mehrzweck-Zählwaage für präzise und schnelle Ergebnisse mit Wäge- , Stückzählungs-, Kontrollzählungs- und Summierfunktionen. Benutzerfreundliches Design mit drei separaten hinterleuchteten Anzeigen, acht Funktionstasten, drei Kontrollgewichtsindikatoren und einer vollständigen numerischen Tastatur. Edelstahlplatte und ABS-Gehäuse für eine leichte Reinigung.
  • Drei separate hinterleuchtete Anzeigen für Zählung, Gewicht und Stückgewicht
  • Netzbetrieb, mit integriertem Akku für mobilen Einsatz
  • Interner Speicher für 30 Datensätze, einschließlich Teilenummern, durchschnittliche Stückgewichte, Taragewichte usw.
  • Stabilisierung innerhalb von 1 Sekunde
Bestellinformation: Weitere verfügbare Konnektivitätsoptionen umfassen optionalen Ethernet-Anschluss, zweite RS232- oder USB-Schnittstelle und optionale Zweitplattform. Geprüfte Versionen sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vwr.com oder auf Anfrage.