Einkanal-Makropipetten, variables Volumen, Calibra® digital 832
Lieferant: Socorex
Calibra® digital
613-4878EA 283 EUR
613-4878 612-8540
Einkanal-Makropipetten, variables Volumen, Calibra® digital 832
Pipetten Mikropipetten
Einkanalpipetten mit schneller Volumeneinstellung.
  • Langlebige, stabile Leistung
  • Resistent gegen Schock, Hitze, Chemikalien und UV-Licht
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C