Verschlussfilm für die Automation
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
731-0306EA 808 EUR
731-0306 731-0307 731-0308
Verschlussfilm für die Automation
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Adhesive Verschlussfolien oder Folienrollen auf Kunststoffhülsen, zum Gebrauch mit Mikrotiterplatten-Versiegelungsautomaten mit hohem Durchsatz.
  • Durchgehende Rollen - keine Ansätze
  • Film oder Folien gehen nicht über die Kanten der Kunststoffhülse hinaus
  • Robuste, antistatische Verpackung bietet Schutz während des Transports und gewährleistet genaue Ausrichtung und Haftung
Verschlussfilm für qPCR, Sitting-drop Proteinkristallisation, HTS und Lagerung
Klarer Polyolefin-Film mit ultra-starkem, druckempfindlichem Silikonkleber für qPCR, Sitting-drop Protein-Kristallisation, HTS, Lagerung und Inkubation sowie allgemeine Anwendungen.
- DMSO resistent
- Nuklease-, Nukleinsäure- und Pyrogen-frei
- Bietet die gleich starke Bindung an die Platte wie Heißsiegelfolien, jedoch ohne die Nachteile der Erwärmung
Verschlussfilm für PCR, HTS und Kaltlagerung
Durchstechbare Aluminiumfolie mit druckempfindlichem Acrylkleber für PCR, HTS und Kaltlagerung.
- DMSO resistent
- Leicht durchstechbar für Probenrückgewinnung
- Nuklease-, Nukleinsäure- und Pyrogen-frei
Verschlussfilm für Zell- und Gewebekultur
Atmungsaktive Viskose-Folien für Zell-und Gewebekulturen.
- Nicht zytotoxisch
- Höchst gasdurchlässig
- Leicht durchstechbar zur Probenrückgewinnung