ESD-Berufsschuhe, Slipper, X-Light, 7131130/7131135
Lieferant: Abeba
X-Light
ABEB7131130/40EA 80.85 EUR
ABEB7131130/40 ABEB7131130/41 ABEB7131135/37 ABEB7131130/42 ABEB7131135/38 ABEB7131135/35 ABEB7131130/43 ABEB7131130/44 ABEB7131135/36 ABEB7131130/45 ABEB7131130/46 ABEB7131135/39 ABEB7131130/47 ABEB7131130/48 ABEB7131135/40 ABEB7131135/41 ABEB7131135/44 ABEB7131135/45 ABEB7131135/42 ABEB7131135/43 ABEB7131135/48 ABEB7131135/46 ABEB7131135/47 ABEB7131130/35 ABEB7131130/36 ABEB7131130/37 ABEB7131130/38 ABEB7131130/39
ESD-Berufsschuhe, Slipper, X-Light, 7131130/7131135
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Glattleder, mit einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen, und einer leichten, kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle.
  • Spezielles schweißabsorbierendes Spezialfütterung mit Silberionen
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle bieten optimierten Komfort, orthopädische Einlegesohlen sind auch möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und stossdämpfender Ferse
  • Ristbereich mit elastischem Band
Farbe: Weiß oder schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC