Temperaturlogger, TomKey®
TomKey®
AESLMD5301EA 127 EUR
AESLMD5301 AESLMD5300
Temperaturlogger, TomKey®
Daten-Logger
Die TomKey® Logger sind speziell für die Temperaturüberwachung konzipiert. Sie eignen sich für die Verwendung bei temperaturempfindlichen Produkten, in der Kühlkettenkontrolle und zum Aufzeichnen von Transportbedingungen.
  • Multifunktions-LCD mit Minimum/Maximum-Alarmanzeige
  • USB 2.0-Schnittstelle für schnelle und einfache Kommunikation mit der Software
  • Aktivierung der Protokollierung ist entweder programmierbaren oder erfolgt mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel
Lieferumfang: Wird mit kostenloser Registrierungs- und Datenverarbeitungssoftware und einem Kalibrierzertifikat geliefert.