ThermoMixer™ F1.5 ist speziell für 1,5-ml Reaktionsgefäße und ThermoMixer™ FP speziell für Platten konzipiert. Die Geräte bieten eine einfache und intuitive Bedienung mit voreingestellten Temperaturtasten (37, 42, 56 und 95 °C). Beide Geräte sind ideal für Bakterienwachstum, enzymatische Reaktionen und Lysereaktionen bei 100 °C. Die F1.5 Modelle eignen sich für Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen, Kennzeichnung von Nukleinsäuren und Proteinen und Proteinase K-Aufschlüsse von Zellen und Geweben. Die FP Modelle eignen sich zum Resuspendieren von Pellets, Mischen von Proteinquantifizierungs-Assays und für ELISA-Assays.
- Präzise Temperaturregelung von Umgebungstemperatur +4 °C bis 100 °C
- Effizientes Mischen bis zu 1500 min-1 ( F1.5) oder 2000 min-1 (FP) dank der 2DMix-Control und Anti-Spill-Technologie
- Digitaldisplay zur einfachen und präzisen Einstellung und Anzeige von Parametern
- Verhinderung der Kondensation auf Röhrchendeckeln und -wänden und Verbesserung der Temperaturhomogenität mit dem neuen ThermoTop
Bestellinformation: ThermoMixer® F1.5 wird mit festem SmartBlock™ für 24×1,5 ml Reaktionsgefäße geliefert, der ThermoMixer™ FP mit festem SmartBlock™ für Mikroplatten und Deep-Well-Platten, inkl. Abdeckung. Zur Verwendung mit Thermo Top Abdeckung geeignet.