Analysenwaagen, Practum®
Lieferant: Sartorius
Practum®
611-2889EA 1910 EUR
611-2889 611-2657 611-2660
Analysenwaagen, Practum®
Waagen
Eine praktische Basiswaage, ausgestattet mit der bewährten Wägetechnologie von Sartorius für zuverlässige professionelle Ergebnisse. Wägeanwendungen umfassen allgemeines Wägen, Dichte, Prozentwägen, Kontrollwägen, Höchstwert, Zählen und Unruhewägen. Die Ergebnisse können über eine Mini-USB-Schnittstelle an einen Drucker oder einen Computer direkt in eine Microsoft Excel® Tabelle übertragen werden – ohne zusätzliche Software. Menüführung in 10 Sprachen.
  • Kontrastreiches Farbdisplay mit Touchscreen
  • Automatische Kalibrierung und Justierung möglich mit einem optionalen externen Gewicht
  • Robuster Windschutz kann für eine einfache Reinigung vollständig auseinandergebaut werden
  • Supervisor-Schloss verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
  • Integrierter Überlastungsschutz
Lieferumfang: Werden mit Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide. Die Lieferung erfolgt ohne Kalibriergewicht.