Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 9
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
MANA702164EA 4.2 EUR
MANA702164 MANA702034 MANA702286 MANA702732 MANA702165 MANA702160 MANA702162 MANA702084 MANA702026 MANA702035 MANA702109 MANA702036 MANA702083 MANA702287.1 MANA702288 MANA702159 MANA702037 MANA702029 MANA702082 MANA702040 MANA702027 MANA702030 MANA702156 MANA702085 MANA702155 MANA702161 MANA702107 MANA702028 MANA702032 MANA702163 MANA702158 MANA702287 MANA702039 MANA702031 MANA702288.1 MANA702147 MANA702080 MANA702402 MANA702033 MANA702038 MANA702081
Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 9
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Die passenden Schraubverschlüsse sind fertig montiert.
  • Umfangreiche Auswahl an Schraubverschlüssen mit unterschiedlichen Septenmaterialien und Kappenfarben
  • Einschließlich einer magnetischen Ausführung für den CTC GC PAL oder baugleiche Autosampler
  • "Gebondete" Schraubverschlüsse (Septen sind untrennbar mit der Kappe verbunden) haben den Vorteil, dass stumpfe HPLC-Nadeln nicht das Septum in die Flasche drücken können
  • Septen aus wirtschaftlichem Red Rubber/FEP, hochwertigem Silikon/PTFE (auch geschlitzt) oder Silikon/Polyimid und virginalem PTFE