EZ-Vision® In-Gel Lösung
Lieferant: Avantor
VWR® EZ-Vision®
N391-0.5MLEA 112 EUR
N391-0.5ML N391-5MLDRP
EZ-Vision® In-Gel Lösung
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
EZ-Vision In-Gel-Lösung ist ein nicht mutagener, ungiftiger DNA-Fluoreszenzfarbstoff, der während oder nach dem Lauf verwendet wird, um DNA in Agarosegelen sichtbar zu machen.
  • Sofortige Ergebnisse
  • Einfach und praktisch
  • Macht die Verwendung von Ethidiumbromid überflüssig
  • Ausgezeichneter Ersatz für das oft verwendete, aber gefährliche Ethidiumbromid
  • In-Gel-Zubereitung für die Elektrophorese wird EZ-Vision® In-Gel Lösung vor dem Gelgießen einfach zur flüssigen Agarose hinzugefügt, um DNA-Banden unter UV-Bestrahlung sofort sichtbar zu machen