Kapselgehörschützer, Leightning® L1
Lieferant: Honeywell Safety
111-1411EA 22 EUR
DALL1012539
Kapselgehörschützer, Leightning® L1
Robuste und langlebige Kapselgehörschützer für raue Industrieumgebungen.
  • Kapseln mit niedriger Form
  • Air Flow Control™ Technologie bietet eine bessere, konsistente Geräuschdämpfung, besonders bei niedrigen Frequenzen
  • Ohrkissen zum Einrasten erleichtern und beschleunigen das Auswechseln
  • Gepolstertes Befestigungsband aus Schaumstoff bietet langfristigen Tragekomfort und reduziert den Druck auf den Kopf
  • Teleskop-Höhenverstellung für einen festen Sitz beim Arbeiten
Die Kapselgehörschützer eignen sich besonders gut für Anwendungen bei extremen Temperaturen bzw. hoher Feuchtigkeit und für Arbeiten unter aggressiven chemischen Einflüssen.
SNR: 28 dB (Helmbefestigung)
SNR: 29 dB (Nackenbügel)
SNR: 30 dB (Kopfband)
Gewicht: 201 g (Kopfband); 192 g (Helmbefestigung); 171 g (Nackenbügel)
Zertifizierungen: EN 352-1