Kapselgehörschützer, Leightning® L2
Lieferant: Honeywell Safety
111-1406EA 0 EUR
DALL1011997
Kapselgehörschützer, Leightning® L2
Robuste und haltbare Kapselgehörschützer für raue Arbeitsumgebungen in der Industrie.
  • Kapseln mit Medium-Profil
  • Air Flow Control™ Technologie bietet eine bessere, konsistente Geräuschdämpfung, besonders bei niedrigen Frequenzen
  • Ohrkissen zum Einrasten erleichtern und beschleunigen das Auswechseln
  • Gepolstertes Befestigungsband aus Schaumstoff bietet langfristigen Tragekomfort und reduziert den Druck auf den Kopf
  • Teleskop-Höhenverstellung für einen festen Sitz beim Arbeiten
Diese Kapselgehörschützer eignen sich besonders bei extremen Temperaturen/Feuchtigkeit und bei aggressiven chemischen Einflüssen.
SNR: 31 dB (Kopfbügel)
SNR: 32 dB (faltbar)
Gewicht: 231 g (Kopfbügel); 236 g (faltbar)
Zertifizierungen: EN 352-1