Gürtelclip für Kapselgehörschützer, schmal
Lieferant: Howard Leight by Honeywell
111-1431EA 3 EUR
111-1431
Gürtelclip für Kapselgehörschützer, schmal
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
An diesem Gürtelclip kann der Anwender die Kapselgehörschützer befestigen, wenn diese nicht verwendet werden. Er ist kompatibel mit allen Howard Leight/Bilsom Kapselgehörschützern mit Kopfband.
  • Unkomplizierte Lagerungslösung, wenn der Gehörschutz nicht verwendet wird
  • Sicher befestigt an Gürtel, Bund oder Tasche
  • Flache Form und geringes Gewicht