Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2, 8300 Serie
Lieferant: 3M
111-0915EA 39.1 EUR
MMMA8320 MMMA8310
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2, 8300 Serie
Diese leichten Atemschutzmasken mit robustem Maskenkörper und umsponnener Bebänderung bieten eine hohe Haltbarkeit. Ideal für Malerarbeiten, Baugewerbe, Zement- und Metallverarbeitung.
Diese leichten Atemschutzmasken mit robustem Maskenkörper und umsponnener Bebänderung bieten eine hohe Haltbarkeit. Ideal für Malerarbeiten, Baugewerbe, Zement- und Metallverarbeitung.
  • Atmungsaktivität dank 3M™ Advanced Electret Filtermaterial
  • Cool Flow™ Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt so für komfortablen Schutz, auch in heißen und feuchten Umgebungen (nur für 8312 und 8322)
  • Nasenbügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an und bietet dem Träger dadurch noch mehr Komfort
  • Farbcodierte Bänder vereinfachen die Erkennung der Schutzstufe
  • Flexible, strukturierte Abdichtung, extraweiches, gepolstertes Innenvlies und umsponnene Bebänderung für bequemen und sicheren Sitz
  • Atmungsaktivität dank 3M™ Advanced Electret Filtermaterial
  • Cool Flow™ Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt so für komfortablen Schutz, auch in heißen und feuchten Umgebungen (nur für 8312 und 8322)
  • Nasenbügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an und bietet dem Träger dadurch noch mehr Komfort
  • Farbcodierte Bänder vereinfachen die Erkennung der Schutzstufe
  • Flexible, strukturierte Abdichtung, extraweiches, gepolstertes Innenvlies und umsponnene Bebänderung für bequemen und sicheren Sitz
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1/FFP2 NR D
Zertifizierungen: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1/FFP2 NR D
Bitte beachten *Einheitsgröße
*Einheitsgröße