CP-Lowox bietet eine einzigartige Lösung für die chemische und petrochemische Industrie. Es ist jetzt möglich, sauerstoffhaltige Verunreinigungen in Gas- und flüssigen Kohlenwasserstoffströmen im Spurenbereich zu analysieren.
- Die einzigartige Selektivität für ein breites Spektrum an Oxygenaten maximiert die Flexibilität
- Kein Partikelverlust, die Leistung des Detektors bleibt erhalten
- Geeignet für Prozessanwendungen
Diese hohe Polarität macht die Säule ideal für die Messung sauerstoffhaltiger Verbindungen. CP-Lowox kann zur Verhinderung einer Katalysatorverunreinigung durch Oxygenate, Prozess-/Online-Anwendungen oder tragbare GC-Anwendungen (ASTM D 7059) eingesetzt werden.