Industriehandschuhe, G12
Lieferant: Marigold (Ansell)
112-2831EA 19.4 EUR
112-2831
Industriehandschuhe, G12
Handschuhe
Strapazierfähige, ungefütterte Naturkautschuk-Handschuhe mit Futter aus reiner Baumwolle.
  • Für die Verwendung in weniger gefährlichen Bereichen
  • Rollrand erhöht die Reißfestigkeit und erleichtert das Überstreifen
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Ideal für farblich codierte Systeme, z. B. gelb in Küchen, pink in Waschräumen usw.
Die Handschuhe können für Hausmeisterarbeiten, Lebensmittelbearbeitung und -herstellung sowie in Labors verwendet werden.
Zertifizierungen: EN 388 (2010), EN 374, Kat. III; AQL < 0,65
Zugelassen für den Lebensmittelkontakt