Hitzeschutz-Handschuhe, IHR 040
Lieferant: Honeywell Safety
112-2942EA 158 EUR
112-2942
Hitzeschutz-Handschuhe, IHR 040
Dieser hitzebeständige Handschuh ist aus zwei Schichten Kevlar®-Futter mit dazwischengesetzten Glasfasern gefertigt und hat eine Kautschuk-/Silikon-Beschichtung.
  • Abwechselndes Kevlar® und Glasgewebe bieten eine hervorragende Isolierung in Bezug auf die Kontakttemperatur
  • Guter Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall
  • Aluminierte Glasgewebe-Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms
  • Beidseitig tragbar
Der Handschuh hält bis zu 20 Sekunden lang 900 °C stand und eignet sich für das kurzeitige Greifen und Bewegen von heißen Teilen in der Metallurgie- und Glasindustrie bzw. in Gießereien.
Zertifizierungen: EN 388 (2040), EN 407 (44XX34), Kat. II
Bitte beachten *Einheitsgröße