Industriehandschuhe, Picolon Confort
Lieferant: Ansell
112-2830EA 43.4 EUR
112-2830 112-2829
Industriehandschuhe, Picolon Confort
Handschuhe
Nahtlos gestrickter Handschuh mit Latex-Strickbund und Punkt-Beschichtung an Handfläche und Fingern. Das Textilfutter besteht aus Polyamidgewebe mit hoher Elastizität.
  • Leicht und fusselfrei
  • Präzises Arbeiten, gute Beständigkeit gegen Abrieb und kleine Messerschnittgefahren
  • Blaue PVC-Punktbeschichtung auf der Handfläche bietet ein hohes Maß an Grifffestigkeit
  • Speziell zum Schutz der behandelten Objekte vor Fingerabdrücken entwickelt
Ideal für die Handhabung und Montage von leicht scharfkantigen und glatten Objekten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2142A); Kat. II