Schnittschutzhandschuhe, Krytech 586
Lieferant: Mapa Professionnel
112-2818EA 17.7 EUR
112-2818 112-2816 112-2817 112-2814 112-2815 112-2813
Schnittschutzhandschuhe, Krytech 586
Handschuhe
Diese Hochleistungshandschuhe aus HDPE-Fasern mit PU-Handflächenbeschichtung bieten Schutz bei feinen Arbeiten in einigermaßen sauberen Umgebungen.
  • HDPE-Fasern gewährleisten ausgezeichnete Schnittfestigkeit (Stufe 5) mit geringer Stärke für eine gute Beweglichkeit
  • Belüfteter Rücken für verbesserte Atmungsaktivität
  • Farbe des Strickbündchens erleichtert Identifizierung der Schnittleistungsstufe am Arbeitsplatz (Farbcodierungssystem)
Besonders empfehlenswert bei der Handhabung von scharfen Gegenständen und großen Metallplatten, beispielsweise in der Automobilindustrie oder in der mechanischen Industrie.
Zertifizierungen: EN 388 (4543); Kat. II