Schnittschutzhandschuhe, ChainExtra
Lieferant: Honeywell Safety Products
112-2896EA 0 EUR
112-2896 112-2894 112-2895 112-2900 112-2899 112-2898 112-2897
Schnittschutzhandschuhe, ChainExtra
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Edelstahl mit abnehmbaren Edelstahl-Kettengliedern und Kunststoffriemen bieten Schutz vor Schnitten, einer allgemeinen Gefahr in der Fleisch-, Fisch- und Verarbeitungsindustrie. Die Handschuhe sind außerdem zur Verwendung in der Metallindustrie geeignet.
  • Abnehmbare und austauschbare Kunststoffriemen mit antimikrobiellem Mittel
  • Fester Verschluss (Druckknöpfe) für sicheren Halt
  • Ohne Seitenschlitz, durch den ein Messer auf Höhe des Handgelenks eintreten könnte
  • Mit Kennzeichnung, die vom Träger individuell angepasst werden kann
  • Außergewöhnliche Qualität der Schweißnähte der Kettenglieder, reduziert die Anzahl an Reparaturen und erhöht die Lebensdauer des Handschuhs
Länge: 208 - 283 mm (je nach Größe)
Außendurchmesser eines Kettenglieds: 4 mm
Gewicht: 149 bis 239 g (je nach Größe)
Zertifizierungen: EN 14328; Entspricht der EG-Richtlinie 89/686/CEE