Schnittfeste Armstulpen, Aracut® Sleeves 14
Lieferant: Honeywell Safety
Aracut® Sleeves 14
112-2919EA 9.9 EUR
112-2919
Schnittfeste Armstulpen, Aracut® Sleeves 14
Arbeitskleidung
Diese aus einzelnen Fäden gestrickte Kevlar® Armstulpe mit Daumenloch schützt den Unterarm vor Schnittverletzungen und Einstichen.
  • Webtechnik ermöglicht, dass die Armstulpe eng an der Hand liegt, mit guter Beweglichkeit
  • Kevlar® Fasern bietet einen guten Schutz vor Schnitten und thermischen Risiken (Kontakt mit Hitze)
  • Zwei Schichten aus Kevlar®: höhere mechanische und thermische Leistung der Armstulpe
  • Verstärkter Daumen für eine bessere Unterstützung der Armstulpe
Gauge: 10
EN 388 (132X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Zertifizierungen: EN 388 (132X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II