Chemikalienbeständige Overalls, 4540+
Lieferant: 3M
113-6306EA 18.7 EUR
113-6306 113-6305 113-6307 113-6302 113-6301 113-6304 113-6303
Chemikalienbeständige Overalls, 4540+
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls bestehen aus einem hochwertigen, laminierten Material und bieten Schutz vor geringfügigen Flüssigkeitsspritzern und gefährlicher Staubentwicklung.
  • Bewegungsfreiheit durch elastische Taillen- und Beinbündchen sowie Strickbündchen für zusätzlichen Tragekomfort
  • Atmungsaktive Rückenpartie (SMMMS) für eine verringerte Wärmebelastung und erhöhten Komfort
  • Dreilagiges Kapuzendesign für eine bessere Passform und Kompatibilität mit anderer PSA
  • Zweiwege-Reißverschluss und verschließbare Windschutzleiste für verbesserten Schutz
  • Fusselarm, antistatische Beschichtung
Typische Anwendungen: Lackierarbeiten, industrielle und pharmazeutische Verarbeitung, Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Fahrzeug- und Maschinenpflege (mit Ölen und Schmiermitteln).
Farbe: Weiß/Blau
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Kat. III