Fleecejacke, Durango 611Z S.E.P.P.
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
611Z/201/XS 611Z/201/S 611Z/201/M 611Z/201/L 611Z/201/1XL 611Z/201/2XL 611Z/201/3XL 611Z/203/XS 611Z/203/S 611Z/203/M 611Z/203/L 611Z/203/1XL 611Z/203/2XL 611Z/203/3XL 611Z/312/XS 611Z/312/S 611Z/312/M 611Z/312/L 611Z/312/1XL 611Z/312/2XL 611Z/312/3XL 611Z/617/1XL 611Z/617/2XL 611Z/617/3XL 611Z/617/S 611Z/617/XS 611Z/617/L 611Z/617/M
113-07456EA 72.2 EUR
113-07456 113-07457 113-07458 113-07459 113-07460 113-07461 113-07462 113-07463 113-07464 113-07465 113-07466 113-07467 113-07468 113-07469 113-07470 113-07471 113-07472 113-07473 113-07474 113-07475 113-07476 SIOE611Z/617/1XL SIOE611Z/617/2XL SIOE611Z/617/3XL SIOE611Z/617/S SIOE611Z/617/XS SIOE611Z/617/L SIOE611Z/617/M
Fleecejacke, Durango 611Z S.E.P.P.
Arbeitskleidung
Schützende, zweifarbige Jacke aus 100 % weichem, doppelseitigem Polyester-Fleece für einen guten Schutz vor Kälte. Mit Antipilling-Behandlung und Saumnähten. Kann mit einem Reißverschluss in die Regenjacke 608Z eingesetzt werden.
  • Festes Windjackenfutter an Vorder- und Rückseite
  • Gerader Kragen, Reißverschluss mit Kinnschutz und extralangem Reißverschlussgriff
  • Eine aufgesetzte Brusttasche und zwei aufgesetzte Fronttaschen mit Reißverschluss
  • Runde Einsatzärmel, elastische Manschetten
  • Zugkordel im Saum
Gewicht: 285 g/m²
EN 14058: 2004 (1XXXX)
Zertifizierungen: EN 14058: 2004 (1XXXX)