Blaulicht-LED-Transilluminatoren, VWR® Blue
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
730-1390EA 1070 EUR
VWRI730-1390 VWRI730-1389
Blaulicht-LED-Transilluminatoren, VWR® Blue
Blaulicht-Transilluminatoren werden häufig als Alternative zu UV-Transilluminatoren verwendet, wenn die Nutzer „sichere Farbstoffe“ anstelle von Ethidiumbromid verwenden möchten. Ein Blaulicht-Transilluminator ist dahingehend eine „sichere“ Lichtquelle, da der Benutzer keiner schädlichen UV-Strahlung ausgesetzt ist und die Proben kein Photonicking aufweisen.