Sie suchten nach: Beschichtungsprüfgeräte
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Colorstream® multicolor effect pigments add dimensions to styling possibilities: They can change colour with the angle of observation, allowing innova...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Surface comparators for determining roughness by touch and sight.
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Magnetische Positest-Reißgauge zur Dickenmessung bei nicht-invasiven Messungen von nicht-magnetischen Beschichtungen wie Farbe, Emailefarbe, Zink, Met...
Artikel-Nr: (SIMESP1562)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Surface profile roughness gauge for ultrafast measurement of the peaks and valleys of a surface.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhänge...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Dieses Schichtdicken-Messgerät ist ein vollelektronisches Bestimmungsgerät. Es wendet magnetische und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdick...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: The PosiTector can measure the wall thickness of materials (plastic, stell) using ultrasonic technology. These durable and weatherproof models are res...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Elektronische Schichtdickenmessgeräte arbeiten mit magnetischen und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdicke auf eisenhaltigen und nicht eise...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: This stiffness tester is used to assess material stiffness and material resiliency for materials such as paper products, cardboard, plastics, textiles...
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Diese Basisprüfset erfüllen die Forderung nach aller Messungen und Tests in Bezug auf die Farbgebung.
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Quality steel comparison standards designed to indicate the surface condition of blasted steel, in grades of fine, medium and coarse.
Artikel-Nr: (649-0048)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Die Eindruck-Härteprüfung nach Buchholz stellt eine Methode für eine Eindruckprüfung für einzelne oder mehrere Beschichtungen von Farbe, Lack oder ähn...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SIMEVF8700)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Accelerated corrosion test on panels and construction parts.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: The Colorbox is used to provide the illumination conditions for any visual inspection at a 45° angle.
Artikel-Nr: (649-0019)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Dieses Schichtdickenmessgerät arbeitet automatisch mit magnetischen und Wirbelstromverfahren.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: These cylindrical bend testers are used to determine the elasticity, adhesion and elongation of paint on metal.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom