Schüttelinkubatoren, digital, ES-80
Lieferant: Grant
Grant-bio
444-0937EA 4240 EUR
444-0937
Schüttelinkubatoren, digital, ES-80
Schüttler Inkubationsschüttler
Robuster und zuverlässiger Inkubationsschüttler mit programmierbarer Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit. Dieses Gerät ist ideal für gleichmäßiges oder kräftiges Mischen und Inkubieren von Proben in einer Vielzahl von Kolben und Gefäßen. Der ES-80 verfügt über einen Sanftauslauf und -anlauf zum Schutz der Proben und hat eine Innenkammer aus Edelstahl. Das Gerät eignet sich für Anwendungen wie die Kultivierung von Mikroorganismen und Zellen, langfristige Wachstumsprojekte und Gewebeprobenextraktion bei Temperaturen bis zu 80 °C.
  • Digitale Steuerung von Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit für Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Einfach programmierbare Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit dank eindeutiger 2-zeiliger LCD-Anzeige. Zeitschaltuhr von 1 min bis 96 h
  • Mikoprozessorgesteuerte Temperaturregelung plus Heißumluft gewährleisten eine konstante und gleichmäßige Temperatur innerhalb der Kammer
  • Ausgestattet mit Direktantrieb-Schüttelsystem für zuverlässigen Langzeitbetrieb, mit einem 20-mm-Orbit
  • Tragkraft bis zu 8 kg und Temperaturbereich von 25...80 °C
Bestellinformation: Wird ohne Plattform geliefert. Eine Plattform ist erforderlich. Es sind verschiedene Zubehörplattformen erhältlich, einschließlich einer flachen Plattform für niedrige Behälter und Plattformen mit Klemmen für Kolben.