Rührwerke, mechanisch, RW 28 digital
Lieferant: IKA
441-0330EA 2589 EUR
441-0330 441-0329 441-0338 441-0337
Rührwerke, mechanisch, RW 28 digital
Rührer Rührwerke
Leistungsstarkes, mechanisches Rührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 80 l. Die Werke haben ein robustes, ergonomisches Design und verfügen über einen konstanten Leistungsantrieb, welcher ideal für das intensive Mischen von Proben in Laboren und Pilotanlagen geeignet ist. Ein Temperaturbegrenzer schützt den Motor vor Überhitzung. Optional ist ein Rührwellenschutz und eine Stativbefestigung erhältlich.
  • Digitale Anzeige Drehzahl
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
  • Rührwelle durchsteckbar
  • Überlastschutz und Fehlercodeanzeige
  • Hohe Laufruhe
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden.